6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 68.3 EUR
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184722
Núm. CAS: 64993-07-3