3,4-Xilidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 306 EUR
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xilidina 97%
3,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 226…228 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007810
Núm. CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II