1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 522 EUR
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 260…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196046
Núm. CAS: 16681-70-2