Butinodioato de dimetilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Butinodioato de dimetilo 98%
Butinodioato de dimetilo
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C/19mmHg
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.156 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008456
Núm. CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8 II