2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 43.5 EUR
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formula: C₆H₁₀O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054502
Núm. CAS: 23243-68-7