Pirrolidina-1-ethilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 207 EUR
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
Pirrolidina-1-ethilamina 98%
Pirrolidina-1-ethilamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 161 °C
Densidad: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003182
Núm. CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II