Ácido 2,4-dimetilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 34.8 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 124…126 °C
Pto. de inflamación: 154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002480
Núm. CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2