L(+)-α-Fenilglicina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 24.8 EUR
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Fenilglicina 97%
L(+)-α-Fenilglicina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064403
Núm. CAS: 2935-35-5