5-Nitro-1,10-fenantrolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR19583-25G
OR19583-5G
APOSOR19583-25GEA
198
EUR
APOSOR19583-25G
APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-fenantrolina 98%
5-Nitro-1,10-fenantrolina
Formula:
C₁₂H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 202…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004981 Núm. CAS: 4199-88-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...