1-Butino
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 464 EUR
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butino
1-Butino
Formula: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 107-00-6
UN: 2452
ADR: 2.1,