1-Bromo-4-clorobenceno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 55.1 EUR
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-clorobenceno 98+%
1-Bromo-4-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C
Pto. de fusión: 63…67 °C
Densidad: 1.651 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000600
Núm. CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3