5-Bromo-2-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopiridina
5-Bromo-2-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00691506
Núm. CAS: 223463-13-6