1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1967-250G OR1967-500G OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA 0 EUR
APOSOR1967-250G APOSOR1967-500G APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Formula: C₉H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 80…83 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006930
Núm. CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II