3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR1969-5G
APOSOR1969-5GEA 89.9 EUR
APOSOR1969-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 174…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693715
Núm. CAS: 5591-70-8