3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1978-1G
OR1978-5G
OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA
23.2
EUR
APOSOR1978-1G
APOSOR1978-5G
APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08056208 Núm. CAS: 56051-32-2 |