6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
OR1988-25G
APOSOR1988-25GEA 81.2 EUR
APOSOR1988-25G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,0969 g/mol
Pto. de fusión: 276 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023267
Núm. CAS: 6299-87-2