N-Boc-4-piperidineethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.3 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Pto. Ebullición: 120…150 °C/0,5mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427086
Núm. CAS: 89151-44-0