Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1990-10G OR1990-25G OR1990-5G
APOSOR1990-10GEA 143 EUR
APOSOR1990-10G APOSOR1990-25G APOSOR1990-5G
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 76…78 °C
Densidad: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239506
Núm. CAS: 25662-28-6