p-Tolyl chloroformate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylphenyl chloroformate
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58 EUR
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 99,5 °C/20mmHg
Densidad: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013255
Núm. CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II