2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1995-1G OR1995-5G
APOSOR1995-1GEA 108 EUR
APOSOR1995-1G APOSOR1995-5G
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657778
Núm. CAS: 223575-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III