1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]aniline
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 145 EUR
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202972
Núm. CAS: 387358-44-3