3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 88.6 EUR
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940433
Núm. CAS: 149739-65-1