1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 661 EUR
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223632
Núm. CAS: 1203685-64-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III