HA14-1 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200014-1G OR200014-250MG
APOSOR200014-1GEA 376 EUR
APOSOR200014-1G APOSOR200014-250MG
HA14-1 95%
HA14-1
Formula: C₁₇H₁₇BrN₂O₅
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00218213
Núm. CAS: 65673-63-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III