2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-250MGEA 261 EUR
APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 207…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00091850
Núm. CAS: 4887-95-0