Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR20002-1G OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 24.8 EUR
APOSOR20002-1G APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953612
Núm. CAS: 372118-01-9