1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR200022-1G OR200022-250MG OR200022-500MG OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA 68.3 EUR
APOSOR200022-1G APOSOR200022-250MG APOSOR200022-500MG APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. de fusión: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034060
Núm. CAS: 1454-80-4