1-(Clorometil)-2,3-dimetoxibenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 236 EUR
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
1-(Clorometil)-2,3-dimetoxibenceno 95%
1-(Clorometil)-2,3-dimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 95 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 69…71 °C
Densidad: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01310812
Núm. CAS: 3893-01-4