2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 249 EUR
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457981
Núm. CAS: 401567-00-8