5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-6-methoxynicotinic acid
OR200033-1G
APOSOR200033-1GEA 347 EUR
APOSOR200033-1G
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972405
Núm. CAS: 884494-85-3