1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
OR200035-1G OR200035-5G OR200035-10G
APOSOR200035-1GEA 116 EUR
APOSOR200035-1G APOSOR200035-5G APOSOR200035-10G
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444946
Núm. CAS: 63674-53-3