3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
OR20005-100G OR20005-250G OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA 0 EUR
APOSOR20005-100G APOSOR20005-250G APOSOR20005-25G
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005580
Núm. CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1