Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR200058-1G
OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA
0
EUR
APOSOR200058-1G
APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formula:
C₇H₁₅N₃O₃ MW: 189.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03428317 Núm. CAS: 402726-73-2 |