4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200060-1G OR200060-5G
APOSOR200060-1GEA 82.8 EUR
APOSOR200060-1G APOSOR200060-5G
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Pto. de fusión: 273…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274669
Núm. CAS: 19190-68-2