4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR200061-1G
OR200061-250MG
OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA
491
EUR
APOSOR200061-1G
APOSOR200061-250MG
APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formula:
C₈H₇NO₂ Pto. de fusión: 153…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16742805 Núm. CAS: 78258-80-7 |