N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200062-1G OR200062-5G
APOSOR200062-1GEA 0 EUR
APOSOR200062-1G APOSOR200062-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Pto. de fusión: 168…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156607
Núm. CAS: 41939-61-1