4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl pyrimidine-4-carboxylate
OR200069-1G OR200069-5G
APOSOR200069-1GEA 36.4 EUR
APOSOR200069-1G APOSOR200069-5G
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 63…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234184
Núm. CAS: 2450-08-0