Thioridazine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulphanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride
OR20007-25G OR20007-5G
APOSOR20007-25GEA 377 EUR
APOSOR20007-25G APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Formula: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012655
Núm. CAS: 130-61-0
EINECS: 204-992-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III