Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 69.6 EUR
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204637
Núm. CAS: 717-01-1