(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR200079-1G
OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA
0
EUR
APOSOR200079-1G
APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO Pto. Ebullición: 113…114 °C/7mmHg Pto. de fusión: 96…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02261728 Núm. CAS: 27200-79-9 |