2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR20009-25G
OR20009-5G
OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA
84.1
EUR
APOSOR20009-25G
APOSOR20009-5G
APOSOR20009-100G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. de fusión: 135 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012812 Núm. CAS: 16179-97-8 EINECS: 240-316-8 |