Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-sulphamoylbenzoate
OR200095-1G OR200095-100MG OR200095-250MG OR200095-500MG OR200095-2.5G
APOSOR200095-1GEA 519 EUR
APOSOR200095-1G APOSOR200095-100MG APOSOR200095-250MG APOSOR200095-500MG APOSOR200095-2.5G
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03768500
Núm. CAS: 22808-73-7