1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR200097-250MG OR200097-5G OR200097-500MG
APOSOR200097-250MGEA 105 EUR
APOSOR200097-250MG APOSOR200097-5G APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01308459
Núm. CAS: 836-58-8