1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-100MGEA 94.5 EUR
APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03992861
Núm. CAS: 554430-68-1