1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR200099-250MG
OR200099-500MG
OR200099-2.5G
APOSOR200099-250MGEA
105
EUR
APOSOR200099-250MG
APOSOR200099-500MG
APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formula:
C₁₃H₁₈BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01308393 Núm. CAS: 864424-01-1 |