4′-Azido-2-bromoacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2000T-1G OR2000T-250MG
APOSOR2000T-1GEA 580 EUR
APOSOR2000T-1G APOSOR2000T-250MG
4′-Azido-2-bromoacetophenone
4′-Azido-2-bromoacetophenone
A versatile photolabile bifunctional reagent for investigating the active sites of sulphydryl enzymes,particularly those which poses a reactive cysteine residue at the active site.
Formula: C₈H₆BrN₃O
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042637
Núm. CAS: 57018-46-9
EINECS: 260-519-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II