3,4-Diaminobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diaminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-diaminobenzoate
OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-25GEA 33.5 EUR
APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
3,4-Diaminobenzoato de etilo
3,4-Diaminobenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179337
Núm. CAS: 37466-90-3