1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR200100-1G OR200100-250MG OR200100-500MG OR200100-2.5G OR200100-5G
APOSOR200100-1GEA 0 EUR
APOSOR200100-1G APOSOR200100-250MG APOSOR200100-500MG APOSOR200100-2.5G APOSOR200100-5G
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222614
Núm. CAS: 21969-04-0