6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR200102-1G
OR200102-250MG
OR200102-500MG
OR200102-2.5G
APOSOR200102-1GEA
0
EUR
APOSOR200102-1G
APOSOR200102-250MG
APOSOR200102-500MG
APOSOR200102-2.5G
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15144734 Núm. CAS: 1263094-64-9 |