5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 94.4 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₇H₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00220274
Núm. CAS: 93-84-5